Yttrium ≥99.6% (baseado em óxido de terras raras, REO), pó -40 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
acondicionado sob árgon
44147.06
44147.14
44147.06EA
160
EUR
44147.06
44147.14
Yttrium ≥99.6% (baseado em óxido de terras raras, REO), pó -40 mesh
Yttrium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011468
Fórmula:
Y Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011468 Número CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 UN: 3089 ADR: 4.1,II |