Print…
Yttrium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00401.FF 00401.FI
00401.FFEA 161 EUR
00401.FF 00401.FI
Yttrium ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Fórmula: Y
Ponto de ebulição: 2927 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1525 °C
Densidade: 4,472 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011468
Número CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240