Print…
Escândio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
acondicionado sob árgon
12426.FF 12426.FI
12426.FFEA 331 EUR
12426.FF 12426.FI
Escândio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Escândio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.05g/25x25mm, Packaged under argon Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00016323
Fórmula: Sc
Peso Molecular: 44.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2730
Ponto de Fusão: 1541
Densidade: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016323
Número CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,08537