Print…
Escândio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
acondicionado sob árgon
00294.FF 00294.FI
00294.FFEA 347 EUR
00294.FF 00294.FI
Escândio ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), folha, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Escândio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-20-2 Physical Form: ≈0.24g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Fórmula: Sc
Ponto de ebulição: 2730 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1541 °C
Densidade: 2,989 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016323
Número CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537