Print…
Zinco, pó, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
324930-10G 324930-50G
SIAL324930-10GEA 379 EUR
SIAL324930-10G SIAL324930-50G
Zinco, pó, Sigma-Aldrich®
Zinco
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 907 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 419,5 °C
Densidade: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
UN: 1436
ADR: 4.3,II