Print…
Zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
402583-1KG 402583-250G
SIAL402583-1KGEA 147 EUR
SIAL402583-1KG SIAL402583-250G
Zinco, Sigma-Aldrich®
Zinco
Fórmula: Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011291
Número CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255