Zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
267635-100G
267635-25G
SIAL267635-100GEA
562
EUR
SIAL267635-100G
SIAL267635-25G
Zinco, Sigma-Aldrich®
Zinco
Fórmula:
Zn Peso Molecular: 65.39 g/mol Ponto de ebulição: 908 Ponto de Fusão: 420 Densidade: 7.14 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011291 Número CAS: 7440-66-6 EINECS: 231-175-3 Merck Index: 12,10255 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...