Print…
Mercúrio ≥99.999% (baseado nos metais) ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
00522.XAEA 581 EUR
00522.XA 00522.TD 00522.TC 00522.XB
Mercúrio ≥99.999% (baseado nos metais) ACS
Mercúrio
Purity: 99.999% CAS No.: 7439-97-6 Physical Form: Triple distilled Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 2809 MDL No.: MFCD00011035
Fórmula: Hg
Ponto de ebulição: 356,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –39 °C
Densidade: 13,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011035
Número CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925