Print…
Mercúrio 99.99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
201421000 201425000 201420025
ACRO201421000EA 44.6 EUR
ACRO201421000 ACRO201425000 ACRO201420025
Mercúrio 99.99+%
Mercúrio
Fórmula: Hg
Ponto de ebulição: 356,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38,9 °C
Densidade: 13,54 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011035
Número CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Encomendar
Appearance Silver white Metallic liquid
Assay ≥99.990 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in HNO3)