Print…
Mercúrio 99.999% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193480500 193482500
ACRO193480500EA 42.7 EUR
ACRO193480500 ACRO193482500
Mercúrio 99.999% (baseado em traços de metais)
Mercúrio
Fórmula: Hg
Ponto de ebulição: 356,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –38,9 °C
Densidade: 13,54 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011035
Número CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
UN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Encomendar
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %