Print…
Cádmio ≥99.5% (baseado em metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11891.09 11891.22 11891.36
11891.09EA 42 EUR
11891.09 11891.22 11891.36
Cádmio ≥99.5% (baseado em metais), pó -325 mesh
Cádmio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silver white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Peso Molecular: 112.41 g/mol
Ponto de ebulição: 765
Ponto de Fusão: 321
Densidade: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,01649