Print…
Cádmio ≥99.99% (baseado nos metais), pó -200 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11353.06 11353.14 11353.22
11353.06EA 105 EUR
11353.06 11353.14 11353.22
Cádmio ≥99.99% (baseado nos metais), pó -200 mesh
Cádmio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-43-9 Appearance: Silvery white UN No.: 3179 MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Ponto de ebulição: 767 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 321 °C
Densidade: 8,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3179
ADR: 4.1,II