Print…
Cádmio, pó grosso, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm para análise, adequado para preenchimento de redutores, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.02001.0250 1.02001.1000
1.02001.0250EA 348 EUR
1.02001.0250 1.02001.1000
Cádmio, pó grosso, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm para análise, adequado para preenchimento de redutores, Supelco®
Cádmio
Fórmula: Cd
Peso Molecular: 112.41 g/mol
Ponto de ebulição: 765
Ponto de Fusão: 321
Densidade: 8.6 g/cm3 (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01649
Encomendar
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.005 %