Print…
Cádmio ≥99.999% (baseado em metais), hastes, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
43116.DM 43116.HR
43116.DMEA 182 EUR
43116.DM 43116.HR
Cádmio ≥99.999% (baseado em metais), hastes, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Cádmio
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈0.43g/mm MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Peso Molecular: 112.41 g/mol
Ponto de ebulição: 765
Ponto de Fusão: 321
Densidade: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649