Print…
Cádmio ≥99.998% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11909.G1 11909.G5
11909.G1EA 151 EUR
11909.G1 11909.G5
Cádmio ≥99.998% (baseado em metais), fio, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Cádmio
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈6.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Peso Molecular: 112.41 g/mol
Ponto de ebulição: 765
Ponto de Fusão: 321
Densidade: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649