Print…
Cádmio ≥99.9975% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11371.FI 11371.GH
11371.FIEA 59.4 EUR
11371.FI 11371.GH
Cádmio ≥99.9975% (baseado em metais), folha, Puratronic®, Espessura: 0.1 mm (0.004 in)
Cádmio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈2.16g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Peso Molecular: 112.41 g/mol
Ponto de ebulição: 765
Ponto de Fusão: 321
Densidade: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649