Print…
Cádmio ≥99.9975% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
11370.FI 11370.GH
11370.FIEA 74.2 EUR
11370.FI 11370.GH
Cádmio ≥99.9975% (baseado nos metais), folha, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Cádmio
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈5.4g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Ponto de ebulição: 765 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 321 °C
Densidade: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649