Print…
Cádmio ≥99.95% (baseado nos metais), bala em formato de gota -5/+20 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10122.18 10122.30 10122.A1
10122.18EA 55.1 EUR
10122.18 10122.30 10122.A1
Cádmio ≥99.95% (baseado nos metais), bala em formato de gota -5/+20 mesh
Cádmio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Ponto de ebulição: 765 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 321 °C
Densidade: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649