Print…
Cádmio ≥99.999% (baseado nos metais), hastes, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
10120.KGEA 249 EUR
10120.KG 10120.KJ 10120.KM
Cádmio ≥99.999% (baseado nos metais), hastes, Puratronic® 23 cm (9.0 in), Ø 12.7 mm (0.5 in)
Cádmio
Purity: 99.999+% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈250g/rod MDL No.: MFCD00010914
Fórmula: Cd
Ponto de ebulição: 765 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 321 °C
Densidade: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010914
Número CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649