Print…
Prata 99 Metals basis, powder -120+325 mesh, atomised
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45097.22 45097.14
45097.22EA 557 EUR
45097.22 45097.14
Prata 99 Metals basis, powder -120+325 mesh, atomised
Prata
Purity: 99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: atomized powder, up to 10% variance on size Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647