Print…
Prata 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45071.G6 45071.G5 45071.G1
45071.G6EA 264 EUR
45071.G6 45071.G5 45071.G1
Prata 99,95 Metals basis, wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Prata
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable