Print…
Prata ≥99.99% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44461.G5 44461.H2 44461.J4
44461.G5EA 77.7 EUR
44461.G5 44461.H2 44461.J4
Prata ≥99.99% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Prata
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.02g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647