Print…
Prata, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44449.FL 44449.GT 44449.HB
44449.FLEA 120 EUR
44449.FL 44449.GT 44449.HB
Prata, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.356 mm (0.014 in)
Prata
CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Filtration, electrodes, contacts
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647