Print…
Prata 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43325.G6 43325.H2 43325.G2
43325.G6EA 193 EUR
43325.G6 43325.H2 43325.G2
Prata 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.64 mm (0.025 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.4 g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647