Print…
Prata 99,999 Metals basis, slug, Premion®, Comp.: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42987.QJ 42987.QK
42987.QJEA 259 EUR
42987.QJ 42987.QK
Prata 99,999 Metals basis, slug, Premion®, Comp.: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Prata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈4.2g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647