Print…
Prata 99,99 Metals basis, slug, Comp.: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42924.14 42924.06
42924.14EA 291 EUR
42924.14 42924.06
Prata 99,99 Metals basis, slug, Comp.: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Prata
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.26g/slug Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647