Prata ≥99.9% (baseado nos metais), lã
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42860.03
42860.06
42860.14
42860.03EA
38.1
EUR
42860.03
42860.06
42860.14
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), lã
Prata
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: Approximately 0.05mm dia fibers
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 962 °C Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |