Print…
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), hastes, duro, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42758.BQ 42758.BV
42758.BQEA 76.9 EUR
42758.BQ 42758.BV
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), hastes, duro, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.83g/cm, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647