Print…
Prata ≥99.998% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42487.BU 42487.BY 42487.CC
42487.BUEA 101 EUR
42487.BU 42487.BY 42487.CC
Prata ≥99.998% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Prata
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18.54g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647