Print…
Prata 99,998 Metals basis, foil, Premion®, annealed, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42474.FI 42474.GH 42474.HP
42474.FIEA 163 EUR
42474.FI 42474.GH 42474.HP
Prata 99,998 Metals basis, foil, Premion®, annealed, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Prata
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈6.6g/50x50mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647