Print…
Prata 99,998 Metals basis, foil, Premion®, annealed, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42472.FF 42472.FI 42472.GB
42472.FFEA 48 EUR
42472.FF 42472.FI 42472.GB
Prata 99,998 Metals basis, foil, Premion®, annealed, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Prata
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable