Print…
Prata 99,9 Metals basis, wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41456.G1 41456.G5 41456.G9
41456.G1EA 99.1 EUR
41456.G1 41456.G5 41456.G9
Prata 99,9 Metals basis, wire, hard, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈8.24g/m, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647