Prata ≥99.9% (baseado em metais), fio, duro, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41455.G9
41455.H4
41455.H9
41455.G9EA
145
EUR
41455.G9
41455.H4
41455.H9
Prata ≥99.9% (baseado em metais), fio, duro, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: hard
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Peso Molecular: 107.87 g/mol Ponto de ebulição: 2212 Ponto de Fusão: 962 Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |