Print…
Prata 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
41390.G2 41390.G6 41390.H2
41390.G2EA 90.4 EUR
41390.G2 41390.G6 41390.H2
Prata 99,9 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable