Print…
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), Tela metálica 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
40936.FLEA 486 EUR
40936.FL 40936.GT 40936.HB 40936.FF
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), Tela metálica 80 mesh, Ø 0.115 mm (0.0045 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Wire Cloth Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647