Print…
Prata 99,97 Metals basis, foil_thin, Espessura: 0.005 mm (0.0002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40748.FF 40748.FI 40748.GH
40748.FFEA 316 EUR
40748.FF 40748.FI 40748.GH
Prata 99,97 Metals basis, foil_thin, Espessura: 0.005 mm (0.0002 in)
Prata
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.03g/25x25mm, Not certified pinhole free Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Microelectronics, contacts and coatings
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647