Print…
Prata 99,9 Metals basis, grain_casting 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40511.22 40511.30 40511.14
40511.22EA 509 EUR
40511.22 40511.30 40511.14
Prata 99,9 Metals basis, grain_casting 1.6-6.35 mm (0.063-0.25 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Jewelry, alloys, electrical contacts
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647