Print…
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), floco 80% <20 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14639.09 14639.18
14639.09EA 84.6 EUR
14639.09 14639.18
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), floco 80% <20 µm
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: Scott density 18-28g/in3, S.A. 1.0-2.2m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08647