Print…
Prata 99,9 Metals basis, powder APS 0.7-1.3 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14450.09 14450.18 14450.30
14450.09EA 108 EUR
14450.09 14450.18 14450.30
Prata 99,9 Metals basis, powder APS 0.7-1.3 µm
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: S.A. 0.8-1.2m2/g Odour: Characteristic UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08647