Print…
Prata 99,9 Metals basis, tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14259.BS 14259.BW 14259.VC
14259.BSEA 108 EUR
14259.BS 14259.BW 14259.VC
Prata 99,9 Metals basis, tubing 6.35 mm (0.25 in) OD, 4.35 mm (0.171 in) ID
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈18g/10cm, Temper: as drawn Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647