Prata ≥99.9% (baseado nos metais), tubulação 6.35 mm (0.25 in) OD, 5.84 mm (0.230 in) ID
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14252.BS
14252.BW
14252.VC
14252.BSEA
98
EUR
14252.BS
14252.BW
14252.VC
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), tubulação 6.35 mm (0.25 in) OD, 5.84 mm (0.230 in) ID
Prata
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-22-4
Physical Form: ≈5.1g/10cm, Temper: as drawn
Odour: Characteristic
MDL No.: MFCD00003397
Fórmula:
Ag Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 962 °C Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003397 Número CAS: 7440-22-4 EINECS: 231-131-3 Merck Index: 12,08647 |