Print…
Prata 99,999 Metals basis, shots, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14153.09 14153.18 14153.30
14153.09EA 145 EUR
14153.09 14153.18 14153.30
Prata 99,999 Metals basis, shots, Premion® 2-3 mm (0.08-0.12 in)
Prata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
For vapor deposition
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647