Print…
Prata ≥99.95% (baseado nos metais), placa, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13420.RR 13420.VD
13420.RREA 1250 EUR
13420.RR 13420.VD
Prata ≥99.95% (baseado nos metais), placa, Thickness: 3.175 mm (0.125 in)
Prata
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈83.3g/5x5cm Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647