Print…
Prata ≥99.95% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
12190.GTEA 121 EUR
12190.GT 12190.GV 12190.IA 12190.1X
Prata ≥99.95% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Prata
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈5.9g/150x150mm, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647