Print…
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12187.G9 12187.H4 12187.H9
12187.G9EA 142 EUR
12187.G9 12187.H4 12187.H9
Prata ≥99.9% (baseado nos metais), fio, recozido, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.51g/m, Temper: soft Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647