Print…
Prata duro ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Premion®, duro, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11498.FF 11498.FI 11498.GB
11498.FFEA 46.7 EUR
11498.FF 11498.FI 11498.GB
Prata duro ≥99.998% (baseado nos metais), folha, Premion®, duro, Espessura: 0.025 mm (0.001 in)
Prata
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.16g/25x25mm, Temper: as rolled Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647