Print…
Prata 99,997 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11470.G2 11470.G6 11470.H2
11470.G2EA 67.2 EUR
11470.G2 11470.G6 11470.H2
Prata 99,997 Metals basis, wire, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Prata
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Peso Molecular: 107.87 g/mol
Ponto de ebulição: 2212
Ponto de Fusão: 962
Densidade: 10.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647