Print…
Prata ≥99.9985% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11469.G9 11469.G1 11469.G5
11469.G9EA 837 EUR
11469.G9 11469.G1 11469.G5
Prata ≥99.9985% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Prata
Purity: 99.9985% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈2.06g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647