Print…
Prata ≥99.999% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11465.BU 11465.BY 11465.CC
11465.BUEA 173 EUR
11465.BU 11465.BY 11465.CC
Prata ≥99.999% (baseado nos metais), fio, Premion®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Prata
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈32.94g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647