Print…
Prata duro ≥99.9% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 0.28 mm (0.011 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11439.FI 11439.GH 11439.HP
11439.FIEA 88 EUR
11439.FI 11439.GH 11439.HP
Prata duro ≥99.9% (baseado nos metais), folha, duro, Espessura: 0.28 mm (0.011 in)
Prata
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈7.3g/50x50mm, Temper: spring hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Fórmula: Ag
Ponto de ebulição: 2212 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 962 °C
Densidade: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003397
Número CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647